6-Bromo-8-aminoquinaldine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510230-100MG
APOSOR510230-100MGEA 404 EUR InStock
APOSOR510230-100MG
6-Bromo-8-aminoquinaldine ≥98%
6-Bromo-8-aminoquinaldine
Formule: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22571456
Numéro CAS: 61854-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité