Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510247-100MG
APOSOR510247-100MGEA 249 EUR InStock
APOSOR510247-100MG
Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28131934
Numéro CAS: 1824056-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité