1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Bis(benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalene
OR52142-100G
APOSOR52142-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR52142-100G
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene 97%
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene
Optical brightener. Recommended for the use in a wide variety of plastics, especially EVA foamed plastics and rubber plastics, clear lacquers, UV coating and printing inks.
Formule: C₂₄H₁₄N₂O₂
MW: 362,39 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00357168
Numéro CAS: 5089-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité