6-Chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
OR52384-1G
APOSOR52384-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR52384-1G
6-Chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid 97%
6-Chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692928
Numéro CAS: 37131-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité