Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5370-100G
APOSOR5370-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR5370-100G
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C/2.25mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051971
Numéro CAS: 2905-25-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité