Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Trihydroxybenzène 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol

OR5390-100G
APOSOR5390-100GEA 134 EUR InStock
APOSOR5390-100G
1,2,4-Trihydroxybenzène 95+%
1,2,4-Trihydroxybenzène


Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 140 °C (subl.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002198
Numéro CAS: 533-73-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité