4-tert-Butylbenzohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoic hydrazide, 4-(tert-Butyl)benzohydrazide, 4-tert-Butylbenzene-1-carbohydrazide, 4-tert-Butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-Butylbenzohydrazide
OR5439-100G
APOSOR5439-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR5439-100G
4-tert-Butylbenzohydrazide 98%
4-tert-Butylbenzohydrazide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014763
Numéro CAS: 43100-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité