7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54640-1G
APOSOR54640-1GEA 244 EUR InStock
APOSOR54640-1G
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formule: C₈H₉BrN₂O
MW: 229,074 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025911
Numéro CAS: 910037-14-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité