Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthylmalonate de diéthyle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diethyl Diethylmalonate

OR55121-100G
APOSOR55121-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR55121-100G
Diéthylmalonate de diéthyle 98%
Diéthylmalonate de diéthyle


Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 228…238 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009132
Numéro CAS: 77-25-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité