trans-2-Amino-1-hydroxyindane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55258-1G
APOSOR55258-1GEA 2030 EUR InStock
APOSOR55258-1G
trans-2-Amino-1-hydroxyindane hydrochloride
trans-2-Amino-1-hydroxyindane hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026661
Numéro CAS: 13575-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité