5,7-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,7-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
OR55297-1G
APOSOR55297-1GEA 720 EUR InStock
APOSOR55297-1G
5,7-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
5,7-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13705330
Numéro CAS: 65541-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité