2-(Boc-amino)-4-[(Boc-amino)methyl]oxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl N-[4-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]-1,3-oxazol-2-yl]carbamate
OR55338-1G
APOSOR55338-1GEA 655 EUR InStock
APOSOR55338-1G
2-(Boc-amino)-4-[(Boc-amino)methyl]oxazole 95%
2-(Boc-amino)-4-[(Boc-amino)methyl]oxazole
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₅
MW: 313,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536689
Numéro CAS: 2135339-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité