Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Sodium (S)-2-(4-(2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioate heptahydrate
OR55746-5G
APOSOR55746-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR55746-5G
Pemetrexed disodium heptahydrate 97%
Pemetrexed disodium heptahydrate
Formule: C₂₀H₁₉N₅O₆·2Na·7H₂O
MW: 597.481 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09029394
Numéro CAS: 357166-29-1
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR55746-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité