1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5756-1G
APOSOR5756-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR5756-1G
1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride 97%
1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃O
MW: 235,67 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07780129
Numéro CAS: 664351-09-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité