2-(3-Bromophenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59331-1G
APOSOR59331-1GEA 205 EUR InStock
APOSOR59331-1G
2-(3-Bromophenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878392
Numéro CAS: 957065-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité