2-Amino-2-(3-bromophenyl)acetic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-DL-phenylglycine
OR60052-250MG
APOSOR60052-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60052-250MG
2-Amino-2-(3-bromophenyl)acetic acid 95+%
2-Amino-2-(3-bromophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665358
Numéro CAS: 79422-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité