6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61524-250MG
APOSOR61524-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR61524-250MG
6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00763284
Numéro CAS: 42869-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité