Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,2-Diethoxyethyl)isoindoline-1,3-dione, Phthalimidoacetaldehyd Diethylacetal
OR6499-25G
APOSOR6499-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR6499-25G
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal 98%
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,30 g/mol
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005901
Numéro CAS: 78902-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité