4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: [4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
OR6752-1G
APOSOR6752-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR6752-1G
4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
4-[(Piperidin-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772863
Numéro CAS: 91271-62-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité