Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-2,3-Époxypropane-1-ol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-2-(Hydroxymethyl)oxirane, (R)-(+)-1-Hydroxy-2,3-epoxypropane, (R)-Oxiran-2-ylmethanol, (R)-(+)-Glycidol

OR70065-25G
APOSOR70065-25GEA 92.1 EUR InStock
APOSOR70065-25G
(R)-(+)-2,3-Époxypropane-1-ol 98%
(R)-(+)-2,3-Époxypropane-1-ol


Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C/11mmHg
Densité: 1.116 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00074873
Numéro CAS: 57044-25-4
EINECS: 404-660-4
ONU: 3223
ADR: 4.1,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité