5-Quinoléinecarbaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-5-carboxaldehyde, Quinoline-5-carbaldehyde
OR70131-5G
APOSOR70131-5GEA 517 EUR InStock
APOSOR70131-5G
5-Quinoléinecarbaldéhyde 98%
5-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00805835
Numéro CAS: 22934-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité