N,N-Dimethylpyridine-3-sulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-N,N-Dimethylsulphamoylpyridine
OR7025-1G
APOSOR7025-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR7025-1G
N,N-Dimethylpyridine-3-sulphonamide 98%
N,N-Dimethylpyridine-3-sulphonamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368248
Numéro CAS: 4810-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité