1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-benzimidazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(1H-Benzimidazol-1-yl)propylamine hydrochloride
OR7038-1G
APOSOR7038-1GEA 589 EUR InStock
APOSOR7038-1G
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-benzimidazole hydrochloride
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-benzimidazole hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃N₃·ClH
MW: 211,691 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04148859
Numéro CAS: 1048649-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité