N-Ethylpyridine-3-sulphonamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethylsulphamoylpyridine
OR7151-1G
APOSOR7151-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR7151-1G
N-Ethylpyridine-3-sulphonamide 96%
N-Ethylpyridine-3-sulphonamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,232 g/mol
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027298
Numéro CAS: 4810-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité