Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7862-5G
APOSOR7862-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7862-5G
Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque
Acide 3-bromo-4-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079706
Numéro CAS: 42860-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité