Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Oxocyclohexanecarbonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR7944-1G
APOSOR7944-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR7944-1G
2-Oxocyclohexanecarbonitrile
2-Oxocyclohexanecarbonitrile


Formule: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/20mmHg
Densité: 1.0741 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154839
Numéro CAS: 4513-77-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité