2-Bromo-5-methylsulphonylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
OR7945-1G
APOSOR7945-1GEA 164 EUR InStock
APOSOR7945-1G
2-Bromo-5-methylsulphonylaniline
2-Bromo-5-methylsulphonylaniline
Formule: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,12 g/mol
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027715
Numéro CAS: 942474-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité