Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
OR8022-500MG
APOSOR8022-500MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8022-500MG
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 96%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆OS
MW: 162,21 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075041
Numéro CAS: 3541-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité