2,4,5-Tribromoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,5-Tribromo-1H-imidazole
OR8896-100G
APOSOR8896-100GEA 129 EUR InStock
APOSOR8896-100G
2,4,5-Tribromoimidazole
2,4,5-Tribromoimidazole
Formule: C₃HBr₃N₂
MW: 304,77 g/mol
Point de fusion: 217…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005184
Numéro CAS: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité