Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Allylbenzylamine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Benzylamino)-1-propene, N-Benzylprop-2-en-1-amine, N-Benzylallylamine

OR906976-5G
APOSOR906976-5GEA 147 EUR InStock
APOSOR906976-5G
N-Allylbenzylamine 97%
N-Allylbenzylamine


Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00463446
Numéro CAS: 4383-22-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité