Acide 3-(1-cyanoéthyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911534-100G
APOSOR911534-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR911534-100G
Acide 3-(1-cyanoéthyl)benzoïque 98%
Acide 3-(1-cyanoéthyl)benzoïque
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002520
Numéro CAS: 5537-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité