Methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Oxo-3-thiophen-2-yl-propionic acid methyl ester, Methyl 3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate
OR912862-1G
APOSOR912862-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR912862-1G
Methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate
Formule: C₈H₈O₃S
MW: 184,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424761
Numéro CAS: 134568-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité