3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916640-1G
APOSOR916640-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR916640-1G
3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenol 95%
3-Chloro-4-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158,582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238558
Numéro CAS: 171569-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité