3-Éthyl-2-méthyl-3-pentanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1-Diethylisobutyl Alcohol, Diethylisopropylcarbinol
OR916791-5G
APOSOR916791-5GEA 415 EUR InStock
APOSOR916791-5G
3-Éthyl-2-méthyl-3-pentanol 95%
3-Éthyl-2-méthyl-3-pentanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046589
Numéro CAS: 597-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité