tert-Butyldimethylsilyl-(S)-glycidyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-glycidyl ether, (S)-1-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-2,3-epoxypropane, (S)-2-[(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl]oxirane
OR917497-5G
APOSOR917497-5GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR917497-5G
tert-Butyldimethylsilyl-(S)-glycidyl ether 95%
tert-Butyldimethylsilyl-(S)-glycidyl ether
Formule: C₉H₂₀O₂Si
MW: 188,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862148
Numéro CAS: 123237-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité