Diisobutylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920752-25G
APOSOR920752-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR920752-25G
Diisobutylamine hydrochloride 95%
Diisobutylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060151
Numéro CAS: 18251-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité