[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-3-yl)benzylamine
OR9212-1G
APOSOR9212-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR9212-1G
[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine 97%
[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₁NS
MW: 189,277 g/mol
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08271959
Numéro CAS: 876317-18-9
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité