Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tetraethylmalonamide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N1,N1,N3,N3-Tetraethylmalonamide

OR922085-5G
APOSOR922085-5GEA 139 EUR InStock
APOSOR922085-5G
N,N,N',N'-Tetraethylmalonamide 97%
N,N,N',N'-Tetraethylmalonamide


Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797171
Numéro CAS: 33931-42-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité