7-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923975-1G
APOSOR923975-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR923975-1G
7-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
7-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12924275
Numéro CAS: 7752-54-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité