Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-L-phenylalanine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-Br)-OH

OR925479-5G
APOSOR925479-5GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR925479-5G
3-Bromo-L-phenylalanine 97%
3-Bromo-L-phenylalanine


Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659110
Numéro CAS: 82311-69-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité