(6-Methylpyridazin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933478-1G
APOSOR933478-1GEA 833 EUR InStock
APOSOR933478-1G
(6-Methylpyridazin-3-yl)methanamine dihydrochloride
(6-Methylpyridazin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₆H₉N₃·2ClH
MW: 196,078 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28155130
Numéro CAS: 1630907-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité