Pyridazin-4-ylmethanamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933480-1G
APOSOR933480-1GEA 811 EUR InStock
APOSOR933480-1G
Pyridazin-4-ylmethanamine dihydrochloride
Pyridazin-4-ylmethanamine dihydrochloride
Formule: C₅H₇N₃·2ClH
MW: 182,051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27756609
Numéro CAS: 1028615-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité