2-(Azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933553-1G
APOSOR933553-1GEA 432 EUR InStock
APOSOR933553-1G
2-(Azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Formule: C₅H₈N₂·ClH
MW: 132,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501222
Numéro CAS: 1423057-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité