trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-(2-Nitrovinyl)benzonitrile, (E)-4-(2-Nitrovinyl)benzonitrile
OR936417-1G
APOSOR936417-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR936417-1G
trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile 95%
trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00176174
Numéro CAS: 5153-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité