3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937002-1G
APOSOR937002-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR937002-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile 95%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208939
Numéro CAS: 153329-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité