3-Ethoxysalicylaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937429-25G
APOSOR937429-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR937429-25G
3-Ethoxysalicylaldehyde 97%
3-Ethoxysalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003323
Numéro CAS: 492-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité