(S)-2-ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946257-100MG
APOSOR946257-100MGEA 323 EUR InStock
APOSOR946257-100MG
(S)-2-ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride ≥98%
(S)-2-ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20487711
Numéro CAS: 1431699-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité