(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947779-1G
APOSOR947779-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR947779-1G
(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol 95%
(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1,2-ethanediol
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689566
Numéro CAS: 152142-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité