2-(2-Méthyl-2-butanyl)phénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 2-tert-Pentylphenol
OR949676-25G
APOSOR949676-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR949676-25G
2-(2-Méthyl-2-butanyl)phénol 95%
2-(2-Méthyl-2-butanyl)phénol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3279-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité