Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Aminoindazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminoindazole, 1H-Indazol-6-amine, 6-Amino-1H-indazole, Indazol-6-ylamine, Indazol-6-amine, 1H-Indazol-6-ylamine

OR9506-25G
APOSOR9506-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR9506-25G
6-Aminoindazole
6-Amino-1H-indazole


Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005696
Numéro CAS: 6967-12-0
EINECS: 230-177-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité